Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H31544.03
H31544.03EA 139 EUR InStock
H31544.03
Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate 97%
Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate
Purity: 97% CAS No.: 22515-16-8 Molecular Formula: C11H18F2O4 Formula Weight: 252.26 Refractive Index: 1.4150 Boiling Point: 108°/3mm MDL No.: MFCD08146634
Formule: C₁₁H₁₈F₂O₄
MW: 252,26 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (3 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08146634
Numéro CAS: 22515-16-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité