4-(4-Bromophenyl)imidazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H31581.06
H31581.06EA 81.4 EUR InStock
H31581.06
4-(4-Bromophenyl)imidazole 97%
4-(4-Bromophenyl)imidazole
Purity: 97% CAS No.: 13569-96-5 Molecular Formula: C9H7BrN2 Formula Weight: 223.07 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD03312935
Formule: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03312935
Numéro CAS: 13569-96-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité