Methyl-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate
H31668.03
H31668.03EA 204 EUR InStock
H31668.03
Methyl-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate 97%
Methyl-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 59604-96-5 Molecular Formula: C12H14O3 Formula Weight: 206.24 Melting Point: 40-43° MDL No.: MFCD09258894
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
Point de fusion: 40…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258894
Numéro CAS: 59604-96-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité