4'-Hydroxy-3'-(trifluorométhyl)acétophénone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31691.03
H31691.03EA 91.5 EUR InStock
H31691.03
4'-Hydroxy-3'-(trifluorométhyl)acétophénone 95%
4'-Hydroxy-3'-(trifluorométhyl)acétophénone
Purity: 95% CAS No.: 149105-11-3 Molecular Formula: C9H7F3O2 Formula Weight: 204.15 Melting Point: 174-177° MDL No.: MFCD01091005
Formule: C₉H₇F₃O₂
Point de fusion: 174…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091005
Numéro CAS: 149105-11-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité