2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-imidazole
H31692.MD
H31692.MDEA 297 EUR InStock
H31692.MD
2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 1315281-29-8 Molecular Formula: C10H16BClN2O2 Formula Weight: 242.52 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 131-135° MDL No.: MFCD11100959
Formule: C₁₀H₁₆BClN₂O₂
MW: 242,52 g/mol
Point de fusion: 131…135 °C
Numéro MDL: MFCD11100959
Numéro CAS: 1315281-29-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité