4-Fluoro-2-trifluorométhylphénol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride
H31716.03
H31716.03EA 131 EUR InStock
H31716.03
4-Fluoro-2-trifluorométhylphénol 95%
4-Fluoro-2-trifluorométhylphénol
Purity: 95% CAS No.: 130047-19-7 Molecular Formula: C7H4F4O Formula Weight: 180.10 Melting Point: 50-54° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00061290
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061290
Numéro CAS: 130047-19-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité