2-Bromo-3-fluoropropionic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H31718.03
H31718.03EA 177 EUR InStock
H31718.03
2-Bromo-3-fluoropropionic acid 96%
2-Bromo-3-fluoropropionic acid
Purity: 96% Molecular Formula: C3H4BrFO2 Formula Weight: 170.97 Boiling Point: 62-63°/0.2mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD09800640
Formule: C₃H₄BrFO₂
Point d'ébullition: 62…63 °C (0.2 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800640
Numéro CAS: 39621-37-9
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité