Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H31734.03
H31734.03EA 91 EUR InStock
H31734.03
5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine 97%
5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 216766-12-0 Molecular Formula: C6H4F3NO Formula Weight: 163.10 Melting Point: 174-176° MDL No.: MFCD06801325


Formule: C₆H₄F₃NO
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801325
Numéro CAS: 216766-12-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité