Acide 2-aminobenzenesulfonique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31763.22
H31763.22EA 47.8 EUR InStock
H31763.22
Acide 2-aminobenzenesulfonique 95%
2-Aminobenzenesulphonic acid
Purity: 97% CAS No.: 88-21-1 Molecular Formula: C6H7NO3S Formula Weight: 173.19 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00007705
Formule: C₆H₇NO₃S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007705
Numéro CAS: 88-21-1
EINECS: 201-810-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité