1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
H31865.03
H31865.03EA 70.9 EUR InStock
H31865.03
1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one 98%
1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one
Purity: 98% CAS No.: 1590-08-5 Molecular Formula: C11H12O Formula Weight: 160.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 129°/12mm MDL No.: MFCD00001690
Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 129 °C (12 mmHg)
Densité: 1.058
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001690
Numéro CAS: 1590-08-5
EINECS: 216-461-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité