Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H31888.03
H31888.03EA 225 EUR InStock
H31888.03
Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate 98%
Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate
Purity: 98% CAS No.: 7355-18-2 Molecular Formula: C15H20O11 Formula Weight: 376.32 Odour: Odourless Melting Point: 177-181° Optical Rotation: +8.5° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00069834
Formule: C₁₅H₂₀O₁₁
Point de fusion: 177…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069834
Numéro CAS: 7355-18-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité