Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de sulfuryle 1 M dans le dichloromethane

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H31899.AP
H31899.APEA 69.2 EUR InStock
H31899.AP
Chlorure de sulfuryle 1 M dans le dichloromethane
Chlorure de sulfuryle
CAS No.: 7791-25-5 Molecular Formula: Cl2O2S Formula Weight: 134.96 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011451


Formule: Cl₂O₂S
Densité: 1.352
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011451
Numéro CAS: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité