Alcool 2-fluoro-α-méthylbenzylique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H31900.09
H31900.09EA 86 EUR InStock
H31900.09
Alcool 2-fluoro-α-méthylbenzylique 95%
Alcool 2-fluoro-α-méthylbenzylique
Purity: 95% CAS No.: 445-26-1 Molecular Formula: C8H9FO Formula Weight: 140.16 MDL No.: MFCD00014401
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014401
Numéro CAS: 445-26-1
EINECS: 207-155-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité