Fluorure de 3-fluoro-4-nitrobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H31979.03
H31979.03EA 187 EUR InStock
H31979.03
Fluorure de 3-fluoro-4-nitrobenzènesulfonyle ≥98%
Fluorure de 3-fluoro-4-nitrobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 86156-93-6 Molecular Formula: C6H3ClFNO4S Formula Weight: 239.61 Melting Point: 44-48° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03412240
Formule: C₆H₃ClFNO₄S
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412240
Numéro CAS: 86156-93-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité