2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31993.03
H31993.03EA 230 EUR InStock
H31993.03
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 89402-29-9 Molecular Formula: C6H2BrF4N Formula Weight: 243.99 Refractive Index: 1.4640
Formule: C₆H₂BrF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699118
Numéro CAS: 89402-29-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité