2-Bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32055.06
H32055.06EA 212 EUR InStock
H32055.06
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 75806-84-7 Molecular Formula: C6H2BrClF3N Formula Weight: 260.44 Boiling Point: 80°/32mm MDL No.: MFCD00153072
Formule: C₆H₂BrClF₃N
Point d'ébullition: 80 °C (32 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153072
Numéro CAS: 75806-84-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité