Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
H32065.03
H32065.03EA 148 EUR InStock
H32065.03
Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 306960-67-8 Molecular Formula: C9H9F3N2O2 Formula Weight: 234.18 Boiling Point: 54°/0.5mm MDL No.: MFCD07367386
Formule: C₉H₉F₃N₂O₂
MW: 234,18 g/mol
Point d'ébullition: 54 °C (0.5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367386
Numéro CAS: 306960-67-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité