N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32102.03
H32102.03EA 146 EUR InStock
H32102.03
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 95%
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine
Purity: 95% CAS No.: 161948-70-5 Molecular Formula: C12H21NO6 Formula Weight: 259.30 Melting Point: 105-107° MDL No.: MFCD02178987
Formule: C₁₂H₂₁NO₅
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02178987
Numéro CAS: 161948-70-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité