3-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
H32135.MD
H32135.MDEA 446 EUR InStock
H32135.MD
3-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester 95%
3-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 1032358-00-1 Molecular Formula: C12H18BNO2 Formula Weight: 219.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD07374972
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD07374972
Numéro CAS: 1032358-00-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité