3,5-Dimethylpyridine-4-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
H32159.ME
H32159.MEEA 364 EUR InStock
H32159.ME
3,5-Dimethylpyridine-4-boronic acid pinacol ester 95%
3,5-Dimethylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 1032358-02-3 Molecular Formula: C13H20BNO2 Formula Weight: 233.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD10566506
Formule: C₁₃H₂₀BNO₂
MW: 233,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD10566506
Numéro CAS: 1032358-02-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité