Potassium(bromomethyl)trifluoroborate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32168.06
H32168.06EA 223 EUR InStock
H32168.06
Potassium(bromomethyl)trifluoroborate 95%
Potassium(bromomethyl)trifluoroborate
Purity: 95% CAS No.: 888711-44-2 Molecular Formula: CH2BBrF3K Formula Weight: 200.84 MDL No.: MFCD09265154
Formule: CH₂BBrF₃K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265154
Numéro CAS: 888711-44-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité