3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32169.03
H32169.03EA 230 EUR InStock
H32169.03
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole
Purity: 95% CAS No.: 131986-28-2 Molecular Formula: C7H4ClN3S Formula Weight: 197.65 Melting Point: 56° MDL No.: MFCD03066187
Formule: C₇H₄ClN₃S
Point de fusion: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03066187
Numéro CAS: 131986-28-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité