5-Fluorooxindole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoro-2-oxindole
H32176.03
H32176.03EA 116 EUR InStock
H32176.03
5-Fluorooxindole ≥97%
5-Fluorooxindole
Purity: 97% CAS No.: 56341-41-4 Molecular Formula: C8H6FNO Formula Weight: 151.14 Melting Point: 142-146° MDL No.: MFCD02179598
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179598
Numéro CAS: 56341-41-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité