α,3-Dibromo-2-fluorotoluene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
H32228.06
H32228.06EA 266 EUR InStock
H32228.06
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene ≥97%
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Purity: 97% CAS No.: 149947-16-0 Molecular Formula: C7H5Br2F Formula Weight: 267.92 Boiling Point: 60°/0.1mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD09842442
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (0.1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842442
Numéro CAS: 149947-16-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité