2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32231.03
H32231.03EA 77.5 EUR InStock
H32231.03
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 95%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 95% CAS No.: 126162-38-7 Molecular Formula: C7H3F2NO Formula Weight: 155.10 Melting Point: 145-149° MDL No.: MFCD00269596
Formule: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Point de fusion: 145…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269596
Numéro CAS: 126162-38-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité