1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine bromide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32253.03
H32253.03EA 104 EUR InStock
H32253.03
1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine bromide 95%
1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine bromide
Purity: 95% CAS No.: 2670-67-9 Molecular Formula: C25H25BrN2 Formula Weight: 433.39 MDL No.: MFCD00011973
Formule: C₂₅H₂₅BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011973
Numéro CAS: 2670-67-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité