2-tert-Butyl-4-methylthiazole-5-methanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H32329.06
H32329.06EA 248 EUR InStock
H32329.06
2-tert-Butyl-4-methylthiazole-5-methanol 97%
2-tert-Butyl-4-methylthiazole-5-methanol
Purity: 97% Molecular Formula: C9H15NOS Formula Weight: 185.29 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5250 Boiling Point: 110°/0.75mm MDL No.: MFCD16660039
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité