Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H32332.04
H32332.04EA 138 EUR InStock
H32332.04
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 20583-31-7 Molecular Formula: C9H7N3O2 Formula Weight: 189.18 Melting Point: 194-195° MDL No.: MFCD00665859


Formule: C₉H₇N₃O₂
Point de fusion: 194…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665859
Numéro CAS: 20583-31-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité