2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32361.03
H32361.03EA 176 EUR InStock
H32361.03
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid 97%
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 33225-74-0 Molecular Formula: C6H4N2O4 Formula Weight: 168.11 Melting Point: ca 170° dec. MDL No.: MFCD04114160
Formule: C₆H₄N₂O₄
Point de fusion: ∼ 170 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114160
Numéro CAS: 33225-74-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité