1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-imidazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-imidazole
H32369.ME
H32369.MEEA 566 EUR InStock
H32369.ME
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-imidazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-imidazole-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 1029684-37-4 Molecular Formula: C14H23BN2O3 Formula Weight: 278.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 129-133° MDL No.: MFCD11100960
Formule: C₁₄H₂₃BN₂O₃
MW: 278,16 g/mol
Point de fusion: 129…133 °C
Numéro MDL: MFCD11100960
Numéro CAS: 1029684-37-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité