Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

5-Fluoro-2-trifluorométhylphénol ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride

H32445.06
H32445.06EA 134 EUR InStock
H32445.06
5-Fluoro-2-trifluorométhylphénol ≥97%
5-Fluoro-2-trifluorométhylphénol
Purity: 97% CAS No.: 243459-91-8 Molecular Formula: C7H4F4O Formula Weight: 180.10 Melting Point: 48-52° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00236302


Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236302
Numéro CAS: 243459-91-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité