Tétrafluoropyrimidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32453.MD
H32453.MDEA 200 EUR InStock
H32453.MD
Tétrafluoropyrimidine 95%
Tétrafluoropyrimidine
Purity: 95% CAS No.: 767-79-3 Molecular Formula: C4F4N2 Formula Weight: 152.05 Boiling Point: 83° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD10687402
Formule: C₄F₄N₂
Point d'ébullition: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10687402
Numéro CAS: 767-79-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité