6-Cyanobenzothiazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32454.06
H32454.06EA 389 EUR InStock
H32454.06
6-Cyanobenzothiazole 98%
6-Cyanobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 58249-61-9 Molecular Formula: C8H4N2S Formula Weight: 160.20 Melting Point: 137-138° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD06659656
Formule: C₈H₄N₂S
MW: 160,20 g/mol
Point de fusion: 137…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659656
Numéro CAS: 58249-61-9
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité