Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H32534.03
H32534.03EA 75.8 EUR InStock
H32534.03
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 120985-64-0 Molecular Formula: C9H7F3O2 Formula Weight: 204.15 MDL No.: MFCD01631591


Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631591
Numéro CAS: 120985-64-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité