Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Agarose 6% B - CL, "cross-linked", billes

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H32568.AU
H32568.AUEA 730 EUR InStock
H32568.AU
Agarose 6% B - CL, "cross-linked", billes
Agarose
CAS No.: 62610-50-8 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 38°(100°F) Boiling Point: 100° UN No.: UN1170 MDL No.: MFCD00081294


Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1.040
Point d'éclair: 38 °C (100 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
ONU: 1170
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité