4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32582.ME
H32582.MEEA 221 EUR InStock
H32582.ME
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride 97%
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 45588-79-2 Molecular Formula: C5H7N3.HCl Formula Weight: 145.59 Melting Point: 176-178° MDL No.: MFCD07375466
Formule: C₅H₇N₃·HCl
MW: 145,59 g/mol
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375466
Numéro CAS: 1138011-17-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité