5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32596.03
H32596.03EA 103 EUR InStock
H32596.03
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 36070-80-1 Molecular Formula: C5H3ClN2O2 Formula Weight: 158.54 Physical Form: Solid Melting Point: 150-160° MDL No.: MFCD09033269
Formule: C5H3ClN2O2
MW: 158,54 g/mol
Point de fusion: 150…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033269
Numéro CAS: 36070-80-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité