4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32602.03
H32602.03EA 98.3 EUR InStock
H32602.03
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 53104-95-3 Molecular Formula: C8H5F3O3 Formula Weight: 206.12 Melting Point: 76-80° MDL No.: MFCD04973780
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973780
Numéro CAS: 53104-95-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité