5-Amino-2,4-dichloropyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dichloropyrimidin-5-amine
H32606.06
H32606.06EA 314 EUR InStock
H32606.06
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine 97%
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 5177-27-5 Molecular Formula: C4H3Cl2N3 Formula Weight: 164.00 MDL No.: MFCD05662684
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 164,00 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662684
Numéro CAS: 5177-27-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité