2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Methoxy-2-chloro-4-methylquinoline
H32685.03
H32685.03EA 80.8 EUR InStock
H32685.03
2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline ≥97%
2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
Purity: 97% CAS No.: 97892-67-6 Molecular Formula: C11H10ClNO Formula Weight: 207.66 Physical Form: Crystalline solid Appearance: White to pale brown Melting Point: 111-113° MDL No.: MFCD00711757
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,66 g/mol
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00711757
Numéro CAS: 97892-67-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité