Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32692.06
H32692.06EA 351 EUR InStock
H32692.06
Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque ≥97%
Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 176548-70-2 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 141-145° MDL No.: MFCD01569540
Formule: C₇H₄BrFO₂
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569540
Numéro CAS: 176548-70-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité