1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32704.06
H32704.06EA 138 EUR InStock
H32704.06
1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester ≥97%
1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester
Purity: 97% CAS No.: 130250-54-3 Molecular Formula: C13H23NO4 Formula Weight: 257.33 Melting Point: 31-35° Boiling Point: 95°/0.5mm MDL No.: MFCD04116274
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
Point d'ébullition: 95 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 31…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116274
Numéro CAS: 130250-54-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité