3,5-Di-tert-butylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32768.03
H32768.03EA 141 EUR InStock
H32768.03
3,5-Di-tert-butylaniline ≥97%
3,5-Di-tert-butylaniline
Purity: 97% CAS No.: 2380-36-1 Molecular Formula: C14H23N Formula Weight: 205.35 Melting Point: 54-57° MDL No.: MFCD00134096
Formule: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Point de fusion: 54…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134096
Numéro CAS: 2380-36-1
EINECS: 219-173-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité