1,2,3,4-Tétrahydro-6-hydroxynaphtalène-1-one ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32840.06
H32840.06EA 78.2 EUR InStock
H32840.06
1,2,3,4-Tétrahydro-6-hydroxynaphtalène-1-one ≥97%
1,2,3,4-Tétrahydro-6-hydroxynaphtalène-1-one
Purity: 97% CAS No.: 3470-50-6 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 154-157° MDL No.: MFCD00156670
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 154…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156670
Numéro CAS: 3470-50-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité