Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
H32847.03
H32847.03EA 141 EUR InStock
H32847.03
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
Purity: 97% Molecular Formula: C8H11F3O2 Formula Weight: 196.17 Boiling Point: 61-63°/20mm MDL No.: MFCD10699116
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
MW: 196,17 g/mol
Point d'ébullition: 61…63 °C (20 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699116
Numéro CAS: 1040683-08-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité