Methyl-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 1H-indazole-6-carboxylate, Indazole-6-carboxylic acid methyll ester, Methyl Indazole-6-carboxylate
H32933.03
H32933.03EA 159 EUR InStock
H32933.03
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Purity: 95% CAS No.: 170487-40-8 Molecular Formula: C9H8N2O2 Formula Weight: 176.17 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD07371612
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,17 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371612
Numéro CAS: 170487-40-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité