1H-Imidazol-4-ylacétonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32992.03
H32992.03EA 110 EUR InStock
H32992.03
1H-Imidazol-4-ylacétonitrile 97%
1H-Imidazol-4-ylacétonitrile
Purity: 97% CAS No.: 18502-05-1 Molecular Formula: C5H5N3 Formula Weight: 107.11 Odour: Odourless Melting Point: 136-138° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00070306
Formule: C₅H₅N₃
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070306
Numéro CAS: 18502-05-1
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité