5-(4-Methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33012.ME
H33012.MEEA 116 EUR InStock
H33012.ME
5-(4-Methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol 96%
5-(4-Methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol
Purity: 96% CAS No.: 500112-74-3 Molecular Formula: C11H9N3S2 Formula Weight: 247.34 Melting Point: 194-195° MDL No.: MFCD06254379
Formule: C₁₁H₉N₃S₂
MW: 247,34 g/mol
Point de fusion: 194…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254379
Numéro CAS: 500112-74-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité