3-(4-Chloro-3-methylphenyl)propionic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33072.ME
H33072.MEEA 160 EUR InStock
H33072.ME
3-(4-Chloro-3-methylphenyl)propionic acid 96%
3-(4-Chloro-3-methylphenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 1086386-05-1 Molecular Formula: C10H11ClO2 Formula Weight: 198.65 Melting Point: 88-92° MDL No.: MFCD11655590
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11655590
Numéro CAS: 1086386-05-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité