2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H33198.06
H33198.06EA 217 EUR InStock
H33198.06
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 118078-66-3 Molecular Formula: C6H3F4N Formula Weight: 165.09 Boiling Point: 110° MDL No.: MFCD09879262
Formule: C₆H₃F₄N
Point d'ébullition: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09879262
Numéro CAS: 118078-66-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité